Principaux documents
ENA336955935
Enamine
4-phenylmethanesulfonylbenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.31
Numéro MDL:
Pf
270-273
Iupac Name
4-(benzylsulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H12O4S/c15-14(16)12-6-8-13(9-7-12)19(17,18)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2,(H,15,16)
Clé InChI
PCISPSYBKMGNFW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84661
Melting Point
270-273
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84661