ENA333559450
Enamine
4-(4-methoxyphenoxy)benzene-1-sulfonamide
Réf. du fournisseur: EN300-84139-100MG
376,50 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-84139-100MG
376,50 €
Iupac Name
4-(4-methoxyphenoxy)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H13NO4S/c1-17-10-2-4-11(5-3-10)18-12-6-8-13(9-7-12)19(14,15)16/h2-9H,1H3,(H2,14,15,16)
Clé InChI
IFCYQEUNOAFRTM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84139