Principaux documents
ENA333559327
Enamine
3-amino-N-cyclopropyl-2,6-dimethylbenzene-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.33
Numéro MDL:
Iupac Name
3-amino-N-cyclopropyl-2,6-dimethylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C11H16N2O2S/c1-7-3-6-10(12)8(2)11(7)16(14,15)13-9-4-5-9/h3,6,9,13H,4-5,12H2,1-2H3
Clé InChI
SAPGDQDJKIWRMU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83877
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83877