Principaux documents
ENA333559317
Enamine
dimethyl[2-(propylamino)ethyl]amine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.15
Numéro MDL:
Iupac Name
N~1~,N~1~-dimethyl-N~2~-propyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H18N2.2ClH/c1-4-5-8-6-7-9(2)3;;/h8H,4-7H2,1-3H3;2*1H
Clé InChI
XHBYENUFFRZCMK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83858
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83858