Principaux documents
ENA333558495
Enamine
2-ethylazepane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.23
Numéro MDL:
Iupac Name
2-ethylazepane
Inchi Code
1S/C8H17N/c1-2-8-6-4-3-5-7-9-8/h8-9H,2-7H2,1H3
Clé InChI
ASNQKEGSBHCDHK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82666
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82666