Principaux documents
ENA333557882
Enamine
1-benzyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,5-benzodiazepine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.33
Numéro MDL:
Iupac Name
1-benzyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,5-benzodiazepine
Inchi Code
1S/C16H18N2/c1-2-7-14(8-3-1)13-18-12-6-11-17-15-9-4-5-10-16(15)18/h1-5,7-10,17H,6,11-13H2
Clé InChI
YUBSXLDZMXWICV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82043
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82043