Documents
ENA333557250
Enamine
2-chloro-4-(1,1-dioxo-1lambda6,2-thiazolidin-2-yl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.71
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-4-(1,1-dioxido-2-isothiazolidinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H10ClNO4S/c11-9-6-7(2-3-8(9)10(13)14)12-4-1-5-17(12,15)16/h2-3,6H,1,4-5H2,(H,13,14)
Clé InChI
ZBPRAFJGJVWUNK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78515
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78515