Principaux documents
ENA332673188
Enamine
4-chloro-3-[(methylsulfanyl)methyl]aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.69
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-3-[(methylsulfanyl)methyl]aniline
Inchi Code
1S/C8H10ClNS/c1-11-5-6-4-7(10)2-3-8(6)9/h2-4H,5,10H2,1H3
Clé InChI
JOFQKJUMJKHFMD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80645
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80645