Principaux documents
ENA332673043
Enamine
2,3-dihydro-1-benzothiophene-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.23
Numéro MDL:
Pf
99-100
Iupac Name
2,3-dihydro-1-benzothiophene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8O2S/c10-9(11)7-5-12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-4,7H,5H2,(H,10,11)
Clé InChI
FDHVMZWQPQMDSU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80468
Melting Point
99-100
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80468