Principaux documents
ENA332672850
Enamine
N-(2,2-dimethylpropyl)pyridin-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.25
Numéro MDL:
Iupac Name
N-neopentyl-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C10H16N2/c1-10(2,3)8-12-9-5-4-6-11-7-9/h4-7,12H,8H2,1-3H3
Clé InChI
GNYFTORFAKIQDR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80320
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80320