ENA321765207
Enamine
ethyl 4-chloro-7-methyl-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
Réf. du fournisseur: EN300-77527-100MG
207,50 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-77527-100MG
207,50 €
Pf
92-93
Iupac Name
ethyl 4-chloro-7-methyl[1,8]naphthyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H11ClN2O2/c1-3-17-12(16)9-6-14-11-8(10(9)13)5-4-7(2)15-11/h4-6H,3H2,1-2H3
Clé InChI
HKTABMXYYNWMQH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77527