Principaux documents
ENA321763779
Enamine
1-(2-methoxyphenyl)ethane-1,2-diamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.22
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-methoxyphenyl)-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C9H14N2O/c1-12-9-5-3-2-4-7(9)8(11)6-10/h2-5,8H,6,10-11H2,1H3
Clé InChI
XUBNIEXLYZKEQM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75662
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75662