Key Documents
ENA321763731
Enamine
2-methylbutane-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.23
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-1-butanesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H13NO2S/c1-3-5(2)4-9(6,7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H2,6,7,8)
Clé InChI
NKKVYYDBILPIJV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75571
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75571