Principaux documents
ENA321762486
Enamine
(1-aminopropan-2-yl)(benzyl)methylamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.28
Numéro MDL:
Iupac Name
N~2~-benzyl-N~2~-methyl-1,2-propanediamine
Inchi Code
1S/C11H18N2/c1-10(8-12)13(2)9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9,12H2,1-2H3
Clé InChI
LSPPTXRFKXECFR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73873
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73873