Principaux documents
ENA321762263
Enamine
1-(2-chlorophenyl)pyrrolidin-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.68
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-chlorophenyl)-3-pyrrolidinamine
Inchi Code
1S/C10H13ClN2/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-6-5-8(12)7-13/h1-4,8H,5-7,12H2
Clé InChI
KFHKUCKYAJKAMY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73139
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73139