Principaux documents
ENA321762137
Enamine
2-(1,3-thiazol-2-yl)propan-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.22
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(1,3-thiazol-2-yl)-2-propanamine
Inchi Code
1S/C6H10N2S/c1-6(2,7)5-8-3-4-9-5/h3-4H,7H2,1-2H3
Clé InChI
XOYGWSITVXYAHY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42387
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42387