Principaux documents
ENA313839380
Enamine
[2-(4-fluorophenoxy)ethyl](2-methoxyethyl)amine
100 MG
294,60 €
250 MG
402,50 €
500 MG
637,80 €
1 G
804,20 €
2.5 G
1 533,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-73084-100MG
294,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
294,60 €
250 MG
402,50 €
500 MG
637,80 €
1 G
804,20 €
2.5 G
1 533,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.25
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-73084-100MG
294,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(4-fluorophenoxy)-N-(2-methoxyethyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C11H16FNO2/c1-14-8-6-13-7-9-15-11-4-2-10(12)3-5-11/h2-5,13H,6-9H2,1H3
Clé InChI
RVADSAJOBJVECG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73084
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73084