Principaux documents
ENA313839165
Enamine
2-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-7-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.23
Numéro MDL:
Pf
29-30
Iupac Name
2-methyl-5,6-dihydro-1,3-benzothiazol-7(4H)-one
Inchi Code
1S/C8H9NOS/c1-5-9-6-3-2-4-7(10)8(6)11-5/h2-4H2,1H3
Clé InChI
QFTUPSZZEJQOJX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72694
Melting Point
29-30
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72694