Principaux documents
ENA311761007
Enamine
3-(5-chloro-1,3-benzothiazol-2-yl)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.7
Numéro MDL:
Pf
134-136
Iupac Name
3-(5-chloro-1,3-benzothiazol-2-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H8ClNO2S/c11-6-1-2-8-7(5-6)12-9(15-8)3-4-10(13)14/h1-2,5H,3-4H2,(H,13,14)
Clé InChI
UMBLVHSXXWQLDL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71902
Melting Point
134-136
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71902