Key Documents
ENA308584141
Enamine
1-[4-(propan-2-ylsulfanyl)phenyl]ethan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.33
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[4-(isopropylsulfanyl)phenyl]ethanamine
Inchi Code
1S/C11H17NS/c1-8(2)13-11-6-4-10(5-7-11)9(3)12/h4-9H,12H2,1-3H3
Clé InChI
LRDXHVBIGLAVCI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69023
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69023