Principaux documents
ENA300792054
Enamine
2-(2-methoxyphenyl)propan-2-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.22
Numéro MDL:
Pf
14-16
Iupac Name
2-(2-methoxyphenyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C10H14O2/c1-10(2,11)8-6-4-5-7-9(8)12-3/h4-7,11H,1-3H3
Clé InChI
YFCPNGWWGKAUHJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68195
Melting Point
14-16
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68195