ENA296275509
Enamine
2-[(4-cyanophenyl)formamido]acetic acid
Réf. du fournisseur: EN300-65853-100MG
112,60 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-65853-100MG
112,60 €
Pf
189-193
Iupac Name
[(4-cyanobenzoyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c11-5-7-1-3-8(4-2-7)10(15)12-6-9(13)14/h1-4H,6H2,(H,12,15)(H,13,14)
Clé InChI
QWURZCQBKCZXAK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65853