ENA296275177
Enamine
2-chloro-N-(dicyclopropylmethyl)acetamide
Réf. du fournisseur: EN300-28293-100MG
163,30 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-28293-100MG
163,30 €
Iupac Name
2-chloro-N-(dicyclopropylmethyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H14ClNO/c10-5-8(12)11-9(6-1-2-6)7-3-4-7/h6-7,9H,1-5H2,(H,11,12)
Clé InChI
GHRBQHSEYVRZNP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28293