Principaux documents
ENA296275084
Enamine
N-propylpiperidine-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.31
Numéro MDL:
Iupac Name
N-propyl-1-piperidinesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H18N2O2S/c1-2-6-9-13(11,12)10-7-4-3-5-8-10/h9H,2-8H2,1H3
Clé InChI
DKCJBARFRSQUCT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65117
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65117