Key Documents
ENA292596653
Enamine
[1-(4-chlorophenyl)cyclohexyl]methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.75
Numéro MDL:
Iupac Name
[1-(4-chlorophenyl)cyclohexyl]methanamine
Inchi Code
1S/C13H18ClN/c14-12-6-4-11(5-7-12)13(10-15)8-2-1-3-9-13/h4-7H,1-3,8-10,15H2
Clé InChI
NVXHEFNSQQTTPF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62475
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62475