Principaux documents
ENA292596063
Enamine
1-ethyl-2-sulfanyl-1,4-dihydropyrimidin-4-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.21
Numéro MDL:
Iupac Name
1-ethyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Inchi Code
1S/C6H8N2OS/c1-2-8-4-3-5(9)7-6(8)10/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,9,10)
Clé InChI
OCTAJTSAKZYCIT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62284
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62284