Principaux documents
ENA292596061
Enamine
2,3-dihydro-1H-indene-1,5-diamine
50 MG
399,90 €
100 MG
572,80 €
250 MG
797,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-62277-50MG
399,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
399,90 €
100 MG
572,80 €
250 MG
797,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-62277-50MG
399,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1,5-indanediamine
Inchi Code
1S/C9H12N2/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(8)11/h2-3,5,9H,1,4,10-11H2
Clé InChI
YXCUCVFOTWGVOQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62277
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62277