Principaux documents
ENA292595999
Enamine
4-(2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)benzene-1-carboximidamide hydrochloride
100 MG
207,50 €
250 MG
277,70 €
500 MG
483,10 €
1 G
627,40 €
2.5 G
1 187,70 €
5 G
1 733,70 €
10 G
2 550,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-61771-100MG
207,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
207,50 €
250 MG
277,70 €
500 MG
483,10 €
1 G
627,40 €
2.5 G
1 187,70 €
5 G
1 733,70 €
10 G
2 550,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.76
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-61771-100MG
207,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)benzenecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H15N3.ClH/c16-15(17)12-5-7-13(8-6-12)18-10-9-11-3-1-2-4-14(11)18;/h1-8H,9-10H2,(H3,16,17);1H
Clé InChI
ABINXTOECHWQJO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61771
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61771