Principaux documents
ENA282548424
Enamine
(4-bromo-3-methylphenyl)urea
100 MG
120,40 €
250 MG
154,20 €
500 MG
247,80 €
1 G
344,00 €
2.5 G
631,30 €
5 G
913,40 €
10 G
1 332,00 €
Réf. du fournisseur: EN300-61040-100MG
120,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
120,40 €
250 MG
154,20 €
500 MG
247,80 €
1 G
344,00 €
2.5 G
631,30 €
5 G
913,40 €
10 G
1 332,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.08
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-61040-100MG
120,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(4-bromo-3-methylphenyl)urea
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O/c1-5-4-6(11-8(10)12)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3,(H3,10,11,12)
Clé InChI
CRGNBCADENCADB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61040
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61040