Principaux documents
ENA282548386
Enamine
4-[(2-methylpropane-2-sulfonyl)methyl]aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.33
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[(tert-butylsulfonyl)methyl]aniline
Inchi Code
1S/C11H17NO2S/c1-11(2,3)15(13,14)8-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7H,8,12H2,1-3H3
Clé InChI
UCECHHVDVWXWCC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60964
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60964