Principaux documents
ENA282548320
Enamine
2-(6-fluoro-1H-indol-3-yl)acetonitrile
250 MG
68,40 €
100 MG
68,40 €
500 MG
68,40 €
1 G
69,70 €
2.5 G
76,20 €
5 G
86,60 €
10 G
110,00 €
Réf. du fournisseur: EN300-60018-250MG
68,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
68,40 €
100 MG
68,40 €
500 MG
68,40 €
1 G
69,70 €
2.5 G
76,20 €
5 G
86,60 €
10 G
110,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-60018-250MG
68,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
50-52
Iupac Name
(6-fluoro-1H-indol-3-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H7FN2/c11-8-1-2-9-7(3-4-12)6-13-10(9)5-8/h1-2,5-6,13H,3H2
Clé InChI
PLNHDPOPGAMJAW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60018
Melting Point
50-52
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60018