Key Documents
ENA258389961
Enamine
3-phenoxypropanehydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.21
Numéro MDL:
Iupac Name
3-phenoxypropanohydrazide
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c10-11-9(12)6-7-13-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,10H2,(H,11,12)
Clé InChI
WRHSYZCXIFCBHI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60234
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60234