Principaux documents
ENA250698370
Enamine
1-propyl-1H-indol-5-amine hydrochloride
100 MG
146,40 €
250 MG
188,00 €
500 MG
315,40 €
1 G
432,40 €
2.5 G
804,20 €
5 G
1 169,50 €
10 G
1 712,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-56874-100MG
146,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
146,40 €
250 MG
188,00 €
500 MG
315,40 €
1 G
432,40 €
2.5 G
804,20 €
5 G
1 169,50 €
10 G
1 712,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.71
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-56874-100MG
146,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-propyl-1H-indol-5-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14N2.ClH/c1-2-6-13-7-5-9-8-10(12)3-4-11(9)13;/h3-5,7-8H,2,6,12H2,1H3;1H
Clé InChI
WZBJDDLSKXDWND-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56874
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56874