Principaux documents
ENA249152534
Enamine
2-(pyridin-2-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
100 MG
68,40 €
250 MG
68,40 €
500 MG
76,20 €
1 G
85,30 €
2.5 G
113,90 €
5 G
163,30 €
10 G
241,30 €
Réf. du fournisseur: EN300-55653-100MG
68,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
68,40 €
250 MG
68,40 €
500 MG
76,20 €
1 G
85,30 €
2.5 G
113,90 €
5 G
163,30 €
10 G
241,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.22
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-55653-100MG
68,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2-pyridinyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H6N2O2S/c12-9(13)7-5-14-8(11-7)6-3-1-2-4-10-6/h1-5H,(H,12,13)
Clé InChI
KJHHLEKGRGFSQH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55653
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55653