Key Documents
ENA249152418
Enamine
2-(2-chloro-4-cyanophenoxy)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.6
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-chloro-4-cyanophenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H6ClNO3/c10-7-3-6(4-11)1-2-8(7)14-5-9(12)13/h1-3H,5H2,(H,12,13)
Clé InChI
JJLWMGQTXIYABP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56344
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56344