Principaux documents
ENA249152338
Enamine
4-(3,5-dimethoxyphenoxy)benzaldehyde
100 MG
97,00 €
250 MG
119,10 €
500 MG
177,60 €
1 G
255,60 €
2.5 G
457,10 €
5 G
656,00 €
10 G
951,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-56182-100MG
97,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
97,00 €
250 MG
119,10 €
500 MG
177,60 €
1 G
255,60 €
2.5 G
457,10 €
5 G
656,00 €
10 G
951,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.27
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-56182-100MG
97,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(3,5-dimethoxyphenoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C15H14O4/c1-17-13-7-14(18-2)9-15(8-13)19-12-5-3-11(10-16)4-6-12/h3-10H,1-2H3
Clé InChI
DCTJEWSCQVMUSN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56182
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56182