Principaux documents
ENA245488029
Enamine
(4-bromo-3-methylphenyl)hydrazine hydrochloride
100 MG
84,00 €
250 MG
100,90 €
500 MG
132,10 €
1 G
156,80 €
2.5 G
277,70 €
5 G
477,90 €
10 G
695,00 €
Réf. du fournisseur: EN300-55440-100MG
84,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
84,00 €
250 MG
100,90 €
500 MG
132,10 €
1 G
156,80 €
2.5 G
277,70 €
5 G
477,90 €
10 G
695,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.53
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-55440-100MG
84,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
189-190
Iupac Name
1-(4-bromo-3-methylphenyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9BrN2.ClH/c1-5-4-6(10-9)2-3-7(5)8;/h2-4,10H,9H2,1H3;1H
Clé InChI
XBGQEKKSKADUKC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55440
Melting Point
189-190
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55440