Principaux documents
ENA245486649
Enamine
1-[(thiophen-2-yl)methyl]piperidin-4-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.29
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-thienylmethyl)-4-piperidinone
Inchi Code
1S/C10H13NOS/c12-9-3-5-11(6-4-9)8-10-2-1-7-13-10/h1-2,7H,3-6,8H2
Clé InChI
NPPMKIGUADGFMF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54358
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54358