Principaux documents
ENA245486000
Enamine
[(4-bromo-2-fluorophenyl)methyl][(pyridin-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.08
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-bromo-2-fluorophenyl)-N-(2-pyridinylmethyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H12BrFN2.2ClH/c14-11-5-4-10(13(15)7-11)8-16-9-12-3-1-2-6-17-12;;/h1-7,16H,8-9H2;2*1H
Clé InChI
NOXHWUWSDQUMSW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53576
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53576