Principaux documents
ENA245485948
Enamine
1-(2-phenylethenesulfonamido)cyclopentane-1-carboxylic acid
100 MG
277,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-53494-100MG
277,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
277,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.36
Réf. du fournisseur: EN300-53494-100MG
277,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-({[(E)-2-phenylethenyl]sulfonyl}amino)cyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H17NO4S/c16-13(17)14(9-4-5-10-14)15-20(18,19)11-8-12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-8,11,15H,4-5,9-10H2,(H,16,17)/b11-8+
Clé InChI
PJMXTCRVCWSTGP-DHZHZOJOSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53494
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53494