Principaux documents
ENA245485600
Enamine
1-(4-fluorophenyl)piperidin-4-amine
100 MG
95,70 €
250 MG
116,50 €
500 MG
158,10 €
1 G
189,30 €
2.5 G
292,00 €
5 G
463,60 €
10 G
806,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-52940-100MG
95,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
95,70 €
250 MG
116,50 €
500 MG
158,10 €
1 G
189,30 €
2.5 G
292,00 €
5 G
463,60 €
10 G
806,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.25
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-52940-100MG
95,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(4-fluorophenyl)-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C11H15FN2/c12-9-1-3-11(4-2-9)14-7-5-10(13)6-8-14/h1-4,10H,5-8,13H2
Clé InChI
HLMQCQUHBXFHCK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52940
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52940