Principaux documents
ENA238713165
Enamine
2-(propylamino)acetonitrile
100 MG
217,90 €
250 MG
292,00 €
500 MG
507,80 €
1 G
662,50 €
2.5 G
1 256,60 €
5 G
1 836,40 €
10 G
2 702,20 €
Réf. du fournisseur: EN300-51903-100MG
217,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
217,90 €
250 MG
292,00 €
500 MG
507,80 €
1 G
662,50 €
2.5 G
1 256,60 €
5 G
1 836,40 €
10 G
2 702,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.15
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-51903-100MG
217,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(propylamino)acetonitrile
Inchi Code
1S/C5H10N2/c1-2-4-7-5-3-6/h7H,2,4-5H2,1H3
Clé InChI
YOEHYACECVSKEQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51903