Principaux documents
ENA238712601
Enamine
5-phenyl-4,5-dihydro-1,2-oxazole-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.19
Numéro MDL:
Pf
102-104
Iupac Name
5-phenyl-4,5-dihydro-3-isoxazolecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H9NO3/c12-10(13)8-6-9(14-11-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6,9,11H,(H,12,13)
Clé InChI
JBXDZWLGXJWDIM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50922
Melting Point
102-104
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50922