Principaux documents
ENA238712345
Enamine
2-[3-ethoxy-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]acetonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.23
Numéro MDL:
Iupac Name
[3-ethoxy-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C12H12F3NO2/c1-2-17-11-7-9(5-6-16)3-4-10(11)18-8-12(13,14)15/h3-4,7H,2,5,8H2,1H3
Clé InChI
WBYXSJVUAPIXOE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51068
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51068