Principaux documents
ENA238712057
Enamine
3-amino-N-(3-cyanophenyl)benzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.26
Numéro MDL:
Pf
166-168
Iupac Name
3-amino-N-(3-cyanophenyl)benzamide
Inchi Code
1S/C14H11N3O/c15-9-10-3-1-6-13(7-10)17-14(18)11-4-2-5-12(16)8-11/h1-8H,16H2,(H,17,18)
Clé InChI
SBIQYLBPMQVVPS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50047
Melting Point
166-168
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50047