Principaux documents
ENA238710979
Enamine
2-[(2-chloro-6-fluorophenyl)methyl]pyrrolidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.14
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2-chloro-6-fluorobenzyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13ClFN.ClH/c12-10-4-1-5-11(13)9(10)7-8-3-2-6-14-8;/h1,4-5,8,14H,2-3,6-7H2;1H
Clé InChI
REBMQIXDPWDKHN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43857
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43857