Principaux documents
ENA238710956
Enamine
2-[4-(3-bromobenzamido)phenyl]acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.17
Numéro MDL:
Iupac Name
{4-[(3-bromobenzoyl)amino]phenyl}acetic acid
Inchi Code
1S/C15H12BrNO3/c16-12-3-1-2-11(9-12)15(20)17-13-6-4-10(5-7-13)8-14(18)19/h1-7,9H,8H2,(H,17,20)(H,18,19)
Clé InChI
GIVCBIRYYDUQKC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43801
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43801