Principaux documents
ENA238710792
Enamine
3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-6-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.19
Numéro MDL:
Iupac Name
3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-6-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10O3/c11-7-8-3-1-4-9-10(8)13-6-2-5-12-9/h1,3-4,7H,2,5-6H2
Clé InChI
VXDUBVRFTGUJCJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43017
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43017