Key Documents
ENA196830124
Enamine
2-{4-[(pyridin-4-yl)methoxy]phenyl}acetonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.26
Numéro MDL:
Iupac Name
[4-(4-pyridinylmethoxy)phenyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C14H12N2O/c15-8-5-12-1-3-14(4-2-12)17-11-13-6-9-16-10-7-13/h1-4,6-7,9-10H,5,11H2
Clé InChI
UKXCCQMTBCFURV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44141
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44141