Principaux documents
ENA183889307
Enamine
[3-(pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl]methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.27
Numéro MDL:
Iupac Name
[3-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C12H16N2O/c13-9-10-4-3-5-11(8-10)12(15)14-6-1-2-7-14/h3-5,8H,1-2,6-7,9,13H2
Clé InChI
OLYWWGPMQIRDOP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40929
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40929